Key Documents
477508
Sigma-Aldrich
IR-676 iodide
Dye content 97 %
Sinônimo(s):
1,1′,3,3,3′,3′-Hexamethyl-4,5,4′,5′-dibenzoindodicarbocyanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C35H35IN2
Número CAS:
Peso molecular:
610.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
composição
Dye content, 97%
pf
270 °C (dec.) (lit.)
λmax
676 nm
cadeia de caracteres SMILES
[I-].CN1c2ccc3ccccc3c2C(C)(C)/C1=C\C=C\C=C\C4=[N+](C)c5ccc6ccccc6c5C4(C)C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)