Documentos Principais
477303
Sigma-Aldrich
(R,R)-(+)-1,2,9,10-Diepoxydecane
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18O2
Número CAS:
Peso molecular:
170.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]25/D +21°, neat
p.e.
95.5 °C/1.7 mmHg (lit.)
densidade
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C(CCC[C@@H]1CO1)CC[C@@H]2CO2
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)