Key Documents
477214
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Glycidyl undecyl ether
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H28O2
Número CAS:
Peso molecular:
228.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D +4.6°, neat
pb
120-121 °C/4 mmHg (lit.)
densidade
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCOC[C@@H]1CO1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)