Key Documents
477206
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Glycidyl heptyl ether
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H20O2
Número CAS:
Peso molecular:
172.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D +8.6°, neat
índice de refração
n20/D 1.432 (lit.)
pb
70-71 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCOC[C@H]1CO1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)