Documentos Principais
477176
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Epoxytetradecane
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H28O
Número CAS:
Peso molecular:
212.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]25/D +9°, neat
índice de refração
n20/D 1.441 (lit.)
p.e.
95-96 °C/0.4 mmHg (lit.)
densidade
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC[C@@H]1CO1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)