Documentos Principais
47701
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tic-OH
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-N-Fmoc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H21NO4
Número CAS:
Peso molecular:
399.44
Beilstein:
4827574
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]20/D +26.0±3.0°, c = 1% in methanol
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H]1Cc2ccccc2CN1C(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C25H21NO4/c27-24(28)23-13-16-7-1-2-8-17(16)14-26(23)25(29)30-15-22-20-11-5-3-9-18(20)19-10-4-6-12-21(19)22/h1-12,22-23H,13-15H2,(H,27,28)/t23-/m0/s1
chave InChI
LIRBCUNCXDZOOU-QHCPKHFHSA-N
Ligação
Bridged analog of FMOC-L-phenylalanine
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Fmoc-Pro-OH ≥90% (HPLC)
Sigma-Aldrich
47636
Fmoc-Pro-OH