476951
(2S,3S)-1,2-Epoxy-3-(Boc-amino)-4-phenylbutane
99%
Sinônimo(s):
tert-Butyl [S-(R*,R*)]-(−)-(1-oxiranyl-2-phenylethyl)carbamate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]23/D −7°, c = 0.6 in methanol
pf
125-127 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]1(CO1)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO3/c1-15(2,3)19-14(17)16-12(13-10-18-13)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12-13H,9-10H2,1-3H3,(H,16,17)/t12-,13+/m0/s1
chave InChI
NVPOUMXZERMIJK-QWHCGFSZSA-N
Aplicação
- Hydroxyethyl urea peptidomimetics as potent γ-secretase inhibitors.
- Arylsufonamide derivatives.
- Peptidomimetic β-secretase inhibitors incorporating hydroxyethylamine isosteres.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3