Documentos
476803
Sigma-Aldrich
4-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
188.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
305 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)-n2ccnc2