476722
3-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-propanol
96%
About This Item
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.4 (lit.)
p.e.
124.5 °C/743 mmHg (lit.)
densidade
1.861 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(CBr)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H4BrF3O/c4-1-2(8)3(5,6)7/h2,8H,1H2
chave InChI
VBHIIZIQRDVGDH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
109.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)