Documentos
476625
Sigma-Aldrich
N,α-Diphenylbenzotriazolemethanamine, mixture of Bt1 and Bt2 isomers
≤20% Bt1 isomer
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H16N4
Número CAS:
Peso molecular:
300.36
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
99-102 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N(C(N1N=NC2C=CC=CC12)c3ccccc3)c4ccccc4.N(C(c5ccccc5)n6nc7ccccc7n6)c8ccccc8
InChI
1S/C19H18N4.C19H16N4/c1-3-9-15(10-4-1)19(20-16-11-5-2-6-12-16)23-18-14-8-7-13-17(18)21-22-23;1-3-9-15(10-4-1)19(20-16-11-5-2-6-12-16)23-21-17-13-7-8-14-18(17)22-23/h1-14,17-20H;1-14,19-20H
chave InChI
QWHOMMASBXBEIY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3