Key Documents
476358
Sigma-Aldrich
4,4′-(1,1′-Biphenyl-4,4′-diyldioxy)dianiline
97%
Sinônimo(s):
4,4′-Bis(4-aminophenoxy)biphenyl
About This Item
Fórmula linear:
(-C6H4OC6H4NH2)2
Número CAS:
Peso molecular:
368.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
pf
197-200 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(Oc2ccc(cc2)-c3ccc(Oc4ccc(N)cc4)cc3)cc1
InChI
1S/C24H20N2O2/c25-19-5-13-23(14-6-19)27-21-9-1-17(2-10-21)18-3-11-22(12-4-18)28-24-15-7-20(26)8-16-24/h1-16H,25-26H2
chave InChI
HYDATEKARGDBKU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)