Documentos Principais
476048
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-D-alanine
98%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)2C6H3CH2CH(NHCOCH3)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
267.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]22/D −26°, c = 4 in 1 M HCl
pf
150-152 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(C[C@@H](NC(C)=O)C(O)=O)cc1OC
InChI
1S/C13H17NO5/c1-8(15)14-10(13(16)17)6-9-4-5-11(18-2)12(7-9)19-3/h4-5,7,10H,6H2,1-3H3,(H,14,15)(H,16,17)/t10-/m1/s1
chave InChI
CDJLVVKXGZXTPW-SNVBAGLBSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)