Documentos
475998
Sigma-Aldrich
3,5-Dichlorophenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H3NCS
Número CAS:
Peso molecular:
204.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pb
274 °C (lit.)
pf
47-50 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc(Cl)cc(c1)N=C=S
InChI
1S/C7H3Cl2NS/c8-5-1-6(9)3-7(2-5)10-4-11/h1-3H
chave InChI
JLEMKZDHFGCHLO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges