Documentos Principais
475661
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropane benzoate diacrylate
About This Item
Fórmula linear:
(H2C=CHCO2CH2)2C(C2H5)CH2O2CC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
346.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
contém
1,000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.511 (lit.)
densidade
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)c1ccccc1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)