Documentos Principais
47533
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Ser-OH
≥98.0%
Sinônimo(s):
Fmoc-D-serine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H17NO5
Número CAS:
Peso molecular:
327.33
Beilstein:
4715790
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0%
atividade óptica
[α]20/D +12.5±1.0°, c = 1% in DMF
pf
108-112 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C18H17NO5/c20-9-16(17(21)22)19-18(23)24-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16,20H,9-10H2,(H,19,23)(H,21,22)/t16-/m1/s1
chave InChI
JZTKZVJMSCONAK-MRXNPFEDSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)