Documentos Principais
475319
Sigma-Aldrich
Zinc oxide hydrate
97%
About This Item
Fórmula linear:
ZnO·xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
81.39 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
>390 °C (lit.)
densidade
3.05 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O=[Zn]
InChI
1S/H2O.O.Zn/h1H2;;
chave InChI
ZKGFCAMLARKROZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)