Documentos Principais
474959
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-isothiocyanatobenzoate
95%
About This Item
Fórmula linear:
SCNC6H4CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
207.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.614 (lit.)
p.e.
150 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1ccccc1N=C=S
InChI
1S/C10H9NO2S/c1-2-13-10(12)8-5-3-4-6-9(8)11-7-14/h3-6H,2H2,1H3
chave InChI
TYEPWLJHQLYWSR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)