Documentos
47478
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Trp-OH
≥98.0%
Sinônimo(s):
Nα-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-D-tryptophan, Fmoc-D-tryptophan
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H22N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
426.46
Beilstein:
5462683
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0%
pf
182-185 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C26H22N2O4/c29-25(30)24(13-16-14-27-23-12-6-5-7-17(16)23)28-26(31)32-15-22-20-10-3-1-8-18(20)19-9-2-4-11-21(19)22/h1-12,14,22,24,27H,13,15H2,(H,28,31)(H,29,30)/t24-/m1/s1
chave InChI
MGHMWKZOLAAOTD-XMMPIXPASA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3