Documentos Principais
47469
Sigma-Aldrich
Fmoc-Met-OPfp
≥96.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Fmoc-L-methionine pentafluorophenyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H20F5NO4S
Número CAS:
Peso molecular:
537.50
Beilstein:
4732241
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥96.0% (HPLC)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CSCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)Oc4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F
InChI
1S/C26H20F5NO4S/c1-37-11-10-18(25(33)36-24-22(30)20(28)19(27)21(29)23(24)31)32-26(34)35-12-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,17-18H,10-12H2,1H3,(H,32,34)/t18-/m0/s1
chave InChI
OKDPSRDTLNXPFQ-SFHVURJKSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)