Documentos Principais
47441
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Asn-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Fmoc-D-asparagine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H18N2O5
Número CAS:
Peso molecular:
354.36
Beilstein:
8510210
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D +11.9±1.5°, c = 1% in DMF
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
pf
~185 °C (dec.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)C[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H18N2O5/c20-17(22)9-16(18(23)24)21-19(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H2,20,22)(H,21,25)(H,23,24)/t16-/m1/s1
chave InChI
YUGBZNJSGOBFOV-MRXNPFEDSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)