Documentos Principais
474290
Sigma-Aldrich
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,10,10,10-Hexadecafluoro-9-(trifluoromethyl)decyl methacrylate
97%
About This Item
Fórmula linear:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2(CF2)6CF(CF3)2
Número CAS:
Peso molecular:
582.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
contém
0.01% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.345 (lit.)
p.e.
116 °C/6 mmHg (lit.)
densidade
1.629 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)