Documentos
47427
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Phe(4-F)-OH
≥98.0%
Sinônimo(s):
Fmoc-4-fluoro-D-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H20FNO4
Número CAS:
Peso molecular:
405.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Ensaio
≥98.0%
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H](Cc1ccc(F)cc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H20FNO4/c25-16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(27)28)26-24(29)30-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,26,29)(H,27,28)/t22-/m1/s1
chave InChI
IXUMACXMEZBPJG-JOCHJYFZSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3