Documentos Principais
474142
Sigma-Aldrich
[2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,11,11,11-Eicosafluoro-10-(trifluoromethyl)undecyl]oxirane
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H5F23O
Número CAS:
Peso molecular:
626.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
pf
43-46 °C (lit.)
densidade
1.674 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC1CO1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)