Key Documents
474118
Sigma-Aldrich
[2,2,3,3,4,5,5,5-Octafluoro-4-(trifluoromethyl)pentyl]oxirane
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H5F11O
Número CAS:
Peso molecular:
326.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.324 (lit.)
pb
150 °C (lit.)
densidade
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)CC1CO1
InChI
1S/C8H5F11O/c9-4(10,1-3-2-20-3)6(12,13)5(11,7(14,15)16)8(17,18)19/h3H,1-2H2
chave InChI
BKXKCZGEIQKTBI-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)