Documentos Principais
474010
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-(Methoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one
98%
Sinônimo(s):
(R)-3-Methoxy-1,2-propanediol cyclic carbonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H8O4
Número CAS:
Peso molecular:
132.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio:
98%
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D +44°, neat
pureza óptica
ee: 97% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.437 (lit.)
p.e.
105-106 °C/0.9 mmHg (lit.)
densidade
1.24 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC[C@@H]1COC(=O)O1
InChI
1S/C5H8O4/c1-7-2-4-3-8-5(6)9-4/h4H,2-3H2,1H3/t4-/m1/s1
chave InChI
DNSGQMOSYDHNHO-SCSAIBSYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)