Documentos Principais
473553
Sigma-Aldrich
1-(2-Pyridyl)piperazine dihydrochloride
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H13N3 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
236.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
95%
pf
273-276 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.C1CN(CCN1)c2ccccn2
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)