Key Documents
473480
Sigma-Aldrich
Bis[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]carbonylchloroiridium(I)
About This Item
Fórmula linear:
[[(C6H5)2PCH2-]2]2Ir(CO)Cl
Número CAS:
Peso molecular:
1052.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
core: iridium
reagent type: catalyst
pf
205 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Ir+].[C+]#[O-].C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4.C(CP(c5ccccc5)c6ccccc6)P(c7ccccc7)c8ccccc8
InChI
1S/2C26H24P2.CO.ClH.Ir/c2*1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;1-2;;/h2*1-20H,21-22H2;;1H;/q;;;;+1/p-1
chave InChI
OSLZZZLAMGQKFM-UHFFFAOYSA-M
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)