Documentos Principais
47346
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-D-Ala-OH
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Fmoc-N-methyl-D-alanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H19NO4
Número CAS:
Peso molecular:
325.36
Beilstein:
6936712
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Ensaio
≥98.0% (TLC)
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H19NO4/c1-12(18(21)22)20(2)19(23)24-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17H,11H2,1-2H3,(H,21,22)/t12-/m1/s1
chave InChI
JOFHWKQIQLPZTC-GFCCVEGCSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)