Documentos
473367
Sigma-Aldrich
(1S,4S)-(−)-2-(4-Fluorophenyl)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane hydrobromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H13FN2 · HBr
Número CAS:
Peso molecular:
273.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
atividade óptica
[α]22/D −68°, c = 1 in H2O
pf
225-230 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br.[H][C@]12CN(c3ccc(F)cc3)[C@]([H])(CN1)C2
InChI
1S/C11H13FN2.BrH/c12-8-1-3-10(4-2-8)14-7-9-5-11(14)6-13-9;/h1-4,9,11,13H,5-7H2;1H/t9-,11-;/m0./s1
chave InChI
HDMUZFRUGPXOBN-ROLPUNSJSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3