Documentos Principais
473332
Sigma-Aldrich
Potassium hydrogenarsenate dihydrate
99.99%
About This Item
Fórmula linear:
K2HAsO4·2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
254.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.99%
pf
300 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[K+].[K+].O[As]([O-])([O-])=O
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)