Documentos Principais
473170
Sigma-Aldrich
[3-(Methacryloylamino)propyl]dimethyl(3-sulfopropyl)ammonium hydroxide inner salt
96%
About This Item
Fórmula linear:
H2C=C(CH3)CONHCH2CH2CH2N(CH3)2(CH2)3SO3
Número CAS:
Peso molecular:
292.39
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
pf
190 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H24N2O4S/c1-11(2)12(15)13-7-5-8-14(3,4)9-6-10-19(16,17)18/h1,5-10H2,2-4H3,(H-,13,15,16,17,18)
chave InChI
OIETYYKGJGVJFT-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)