Documentos Principais
47313
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Cha-OH
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Fmoc-3-cyclohexyl-D-alanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H27NO4
Número CAS:
Peso molecular:
393.48
Beilstein:
8234680
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (TLC)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H](CC1CCCCC1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yoichiro Yamada et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(1), 168-171 (2010-12-21)
High mobility group box1 (HMGB1) is a non-histone chromatin chromosomal protein playing an important role in chromatin architecture and transcriptional regulation. Recently, HMGB1 has been shown to be secreted into extracellular milieu in necrosis and apoptosis, and involved in inflammatory