47306
m-Fluoro-L-phenylalanine
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Sinônimo(s):
3-Fluoro-L-phenylalanine
About This Item
Ensaio
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
atividade óptica
[α]20/D −25±2°, c = 1% in H2O
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1cccc(F)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10FNO2/c10-7-3-1-2-6(4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
chave InChI
VWHRYODZTDMVSS-QMMMGPOBSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3