Documentos Principais
473014
Sigma-Aldrich
(1S,4S)-(+)-2-Aza-5-thiabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9NS · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
151.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
96%
cadeia de caracteres SMILES
Cl.C1N[C@@H]2CS[C@H]1C2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)