Documentos Principais
472891
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-α-[[(4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]benzeneacetic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H17N3O5
Número CAS:
Peso molecular:
319.31
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D −63°, c = 1 in methanol
pf
171 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C(O)=O)c2ccccc2)C(=O)C1=O
InChI
1S/C15H17N3O5/c1-2-17-8-9-18(13(20)12(17)19)15(23)16-11(14(21)22)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,2,8-9H2,1H3,(H,16,23)(H,21,22)/t11-/m1/s1
chave InChI
JQEHQELQPPKXRR-LLVKDONJSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)