Documentos Principais
472778
Sigma-Aldrich
3,4-Di-O-acetyl-6-O-(tert-butyldimethylsilyl)-D-glucal
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H28O6Si
Número CAS:
Peso molecular:
344.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
atividade óptica
[α]20/D −7°, c = 1.4 in chloroform
índice de refração
n20/D 1.456 (lit.)
densidade
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[C@H]([C@H](O)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C16H30O8Si/c1-10(18)23-14(12(20)8-17)15(24-11(2)19)13(21)9-22-25(6,7)16(3,4)5/h8,12-15,20-21H,9H2,1-7H3/t12-,13+,14+,15+/m0/s1
chave InChI
DGPMSALVNCCUAW-GBJTYRQASA-N
Aplicação
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)