Documentos Principais
472158
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluorophenyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3(F)NCO
Número CAS:
Peso molecular:
216.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.567 (lit.)
pb
56 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
1.664 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc(Br)ccc1N=C=O
InChI
1S/C7H3BrFNO/c8-5-1-2-7(10-4-11)6(9)3-5/h1-3H
chave InChI
LXTYHGYKFYTBGJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Bromo-2-fluorophenyl isocyanate is a halogenated isocyanate.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 134-134 (2015)