Documentos Principais
471992
Sigma-Aldrich
1-(Benzyloxymethyl)tri(ethylene glycol)
98%
Sinônimo(s):
1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]-3-benzyloxy-2-propanol
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2OCH2CH(OH)CH2(OCH2CH2)2OH
Número CAS:
Peso molecular:
270.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.513 (lit.)
densidade
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCOCCOCC(O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C14H22O5/c15-6-7-17-8-9-18-11-14(16)12-19-10-13-4-2-1-3-5-13/h1-5,14-16H,6-12H2
chave InChI
NBHGNLCQKXLUAJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Starting material for 388424 and other crown ethers.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 52, 2057-2057 (1987)