470961
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl acrylate
98%, contains 100 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Sinônimo(s):
PFPA
About This Item
Ensaio
98%
contém
100 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.336 (lit.)
p.e.
50 °C/100 mmHg (lit.)
densidade
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)COC(=O)C=C
InChI
1S/C6H5F5O2/c1-2-4(12)13-3-5(7,8)6(9,10)11/h2H,1,3H2
chave InChI
JDVGNKIUXZQTFD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
73.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
23 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.