470945
Resorcinol diglycidyl ether
Sinônimo(s):
1,3-Bis(2,3-epoxypropoxy)benzene, 1,3-Diglycidyloxybenzene, Diglycidyl resorcinol ether, Resorcinol bis(2,3-epoxypropyl) ether, Resorcinol diglycidyl ether, Resorcinol glycidyl ether, m-Bis(2,3-epoxypropoxy)benzene
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Peso eq.
120-135 Epoxide
índice de refração
n20/D 1.542 (lit.)
viscosidade
300-500 cP
p.e.
172 °C (lit.)
solubilidade
H2O: insoluble
densidade
1.21 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1OC1COc2cccc(OCC3CO3)c2
InChI
1S/C12H14O4/c1-2-9(13-5-11-7-15-11)4-10(3-1)14-6-12-8-16-12/h1-4,11-12H,5-8H2
chave InChI
WPYCRFCQABTEKC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?