Documentos
470163
Sigma-Aldrich
3-(Chloromethyl)pentane
95%
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)2CHCH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
120.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.423 (lit.)
pb
126-128 °C/753 mmHg (lit.)
densidade
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(CC)CCl
InChI
1S/C6H13Cl/c1-3-6(4-2)5-7/h6H,3-5H2,1-2H3
chave InChI
PQHNRODYYLFLRE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
66.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
19 °C - closed cup