Documentos
469823
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) acrylate
average Mn ~375
Sinônimo(s):
Poly(polyethylene glycol acrylate)
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHCO(OCH2CH2)nOH
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
peso molecular
average Mn ~375
contém
1,000-1,500 ppm MEHQ as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.466 (lit.)
viscosidade
42 cSt(25 °C)(lit.)
densidade
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCO.OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.C2H6O2/c1-2-3(4)5;3-1-2-4/h2H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
chave InChI
FCDZZFLRLVQGEH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter