469653
(R)-(+)-Mandelonitrile
97%
Sinônimo(s):
(R)-(+)-α-Hydroxybenzeneacetonitrile
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D +42°, c = 1 in chloroform
índice de refração
n20/D 1.532 (lit.)
pb
170 °C (lit.)
pf
28-30 °C (lit.)
densidade
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H](C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H/t8-/m0/s1
chave InChI
NNICRUQPODTGRU-QMMMGPOBSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?