Documentos Principais
469343
Sigma-Aldrich
4′-(Trifluoromethyl)propiophenone
99%
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6H4COC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
202.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
p.e.
216 °C (lit.)
pf
36-39 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O/c1-2-9(14)7-3-5-8(6-4-7)10(11,12)13/h3-6H,2H2,1H3
chave InChI
QFKOWENRSZZLPK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)