Documentos Principais
469297
Sigma-Aldrich
N-Boc-L-phenylalaninal
97%
Sinônimo(s):
(S)-(−)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-phenylpropanal
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CHO
Número CAS:
Peso molecular:
249.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D −47°, c = 0.5 in methanol
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
86-88 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H19NO3/c1-14(2,3)18-13(17)15-12(10-16)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10,12H,9H2,1-3H3,(H,15,17)/t12-/m0/s1
chave InChI
ZJTYRNPLVNMVPQ-LBPRGKRZSA-N
Informações sobre genes
human ... CTSK(1513)
Aplicação
Intermediate for the synthesis of hydroxyethylene dipeptide isosteres that have enzyme inhibition properties.[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mordini, A. et al.
Tetrahedron Letters, 37, 5209-5209 (1996)