Documentos Principais
468983
Sigma-Aldrich
4,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid
99%
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H2(NO2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
203.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
pf
165-167 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
nitro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(F)c(F)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H3F2NO4/c8-4-1-3(7(11)12)6(10(13)14)2-5(4)9/h1-2H,(H,11,12)
chave InChI
HGGRAOYTQNFGGN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid can be obtained from the nitration of 4,5-difluorobenzoic acid[1] or 3,4-difluorobenzoic acid.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Fluorinated benzoic acid derivatives.
DeGraw JI, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 13(4), 687-688 (1968)
Synthesis of 4-hydroxyquinolin-2 (1H)-one analogues and 2-substituted quinolone derivatives.
Jung J-C, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 38(1), 61-67 (2001)