Documentos Principais
468452
Sigma-Aldrich
Dipotassium tris(1,2-benzenediolato-O,O′)silicate
97%
About This Item
Fórmula linear:
K2Si(O2C6H4)3
Número CAS:
Peso molecular:
430.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
forma
solid
adequação da reação
core: potassium
pf
360 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].O1c2ccccc2O[Si--]1345Oc6ccccc6O3.O4c7ccccc7O5
InChI
1S/C18H12O6Si.2K/c1-2-8-14-13(7-1)19-25(20-14,21-15-9-3-4-10-16(15)22-25)23-17-11-5-6-12-18(17)24-25;;/h1-12H;;/q-2;2*+1
chave InChI
NRFBMPOQXYVYMM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.