Documentos Principais
468215
Sigma-Aldrich
Cobalt tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
99%
Sinônimo(s):
Co(TMHD)3, Cobalt(III) (2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
About This Item
Fórmula linear:
Co(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Número CAS:
Peso molecular:
608.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
250 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Co](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Aplicação
Precursor for aerosol-assisted CVD of mixed-conducting ceramic films of Sr-Co-Fe perovskite phases.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)