Documentos Principais
468177
Sigma-Aldrich
[3-((((Heptadecafluorooctyl)sulfonyl)amino)propy)]trimethylammonium iodide solution
42 wt. % in isopropanol/water
About This Item
Fórmula linear:
CF3(CF2)7SO2NH(CH2)3N(CH3)3I
Número CAS:
Peso molecular:
726.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
contém
17% water
concentração
42 wt. % in isopropanol/water
índice de refração
n20/D 1.39
pH
3-5
viscosidade
30 cP(25 °C)(lit.)
p.e.
82 °C
densidade
1.2 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[I-].C[N+](C)(C)CCCNS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Aplicação
Cationic fluorosurfactant.
Leveling agent for polishes and coatings.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)