Documentos Principais
468142
Sigma-Aldrich
4,4′-Methylenebis(2-chlorophenyl isocyanate)
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH2[C6H3(Cl)NCO]2
Número CAS:
Peso molecular:
319.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
103-106 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc(Cc2ccc(N=C=O)c(Cl)c2)ccc1N=C=O
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)